Documenti
592013
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5810 (lit.)
P. eboll.
360-361 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)16-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
PCOVIPKFOQOPEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup