Documenti fondamentali
591580
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
218-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid may be used to synthesize 3-bromo-4-chlorobenzophenone via a multi-step reaction procedure.
Applicazioni
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid can be synthesized via diazotization of 3-amino-4-chlorobenzoic acid followed by reaction with copper(I)bromide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
?Synthesis and photochromic properties of substituted
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
Gabbutt.DC, et al.
Tetrahedron, 61(02), 463-471 (2005)