Documenti fondamentali
591394
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiphenylamine-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’530.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D6H4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Punto di fusione
65-66 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary bladder
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)