591386
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
236 °C/100 mmHg
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)