Documenti
591289
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodipropylamine-d14
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-Nitroso-N-(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine
About This Item
Formula condensata:
(CD3CD2CD2)2NNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
206 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]