Key Documents
591025
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(O)ncnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(8)6-2-7-5(3)9/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
OREVOAMPEBWISR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)