Key Documents
590568
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)silane
electronic grade, 99.9999%
Sinonimo/i:
Octamethylsilanetetramine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
electronic grade
Saggio
99.9999%
P. eboll.
196 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)