Documenti
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Sinonimo/i:
p-Anisaldehyde-α-d1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8DH7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
96% (CP)
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup