Documenti fondamentali
589632
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl chloroacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CO2Si(CH3)2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)