Documenti fondamentali
589500
Sigma-Aldrich
DL-Proline-2-d1
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5DH8NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
208 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
ONIBWKKTOPOVIA-QYKNYGDISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)