Key Documents
589462
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-1-13C potassium salt
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H4KO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.13
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)