Documenti
588164
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
155 °C (lit.)
Punto di fusione
-47 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup