Documenti fondamentali
588075
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ClC6D4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
98 atom % D
PM
132.50 by atom % calculation
P. ebollizione
220 °C
Punto di fusione
40-45 °C (lit.)
Densità
1.346 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)