Documenti fondamentali
587222
Sigma-Aldrich
Europium(III) phosphate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
EuO4P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.94 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Stringa SMILE
[Eu+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Eu.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
BOCFVANIXFYKBV-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)