Documenti
586897
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromobenzyl ether
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2OCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5460 (lit.)
P. eboll.
251-252 °C (lit.)
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccccc1COCC=C
InChI
1S/C10H11BrO/c1-2-7-12-8-9-5-3-4-6-10(9)11/h2-6H,1,7-8H2
WBVJSBVYPDCMEW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic