Documenti fondamentali
586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3HN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
contiene
~20% water as wetting agent
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)