Key Documents
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dodecyl alcohol-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1013CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
22-26 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)