Documenti fondamentali
58147
Sigma-Aldrich
Boc-α-allyl-DL-Pro-OH
≥96.0%
Sinonimo/i:
2-Allyl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-allyl-DL-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C13H21NO4/c1-5-7-13(10(15)16)8-6-9-14(13)11(17)18-12(2,3)4/h5H,1,6-9H2,2-4H3,(H,15,16)
ZTMLHNDSVVOEEH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.