Documenti fondamentali
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 58.60
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 58.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
141-146 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)