Documenti fondamentali
579475
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
97%, predominantly trans
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OC(F)(F)F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H7F3O3/c11-10(12,13)16-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)