Documenti fondamentali
579378
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(polystyrene-N-Boc-aminoethyl methyl thiol)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Grado di funzionalizzazione
~2.0 mmol/g S loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Traceless and base-labile linker for solid-phase synthesis.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)