Documenti fondamentali
579092
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Yellow 7 methacrylate)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Temp. transizione
Tg 94 °C
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
366 nm
Applicazioni
NLO polymer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)