Documenti fondamentali
578428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -83±3°, c = 0.4 in THF
Punto di fusione
170-174 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(S)-5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol, a biphenyl chiral ligand is used to prepare mono- and bidentate phosphites applicable as catalysts in the hydroformylation of allyl cyanide, heterocyclic olefins, and asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate.[1][2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of new chiral monodentate phosphite ligands and their use in catalytic asymmetric hydrogenation
Hua Z, et al.
Organic Letters, 5(21), 3831-3834 (2003)
Synthesis and application of a new bisphosphite ligand collection for asymmetric hydroformylation of allyl cyanide
Cobley CJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(12), 4031-4040 (2004)
Asymmetric Hydroformylation of Heterocyclic Olefins Mediated by Supramolecularly Regulated Rhodium-Bisphosphite Complexes
Rovira L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(20), 10397-10403 (2015)