Documenti fondamentali
578282
Sigma-Aldrich
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
DABCO® chloride resin, TED-Cl resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Grado di funzionalizzazione
~2.0 mmol/g N loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Catalyst for the epoxidation of alpha, beta-enones with 30% aqueous H2O2 and LiOH.
Note legali
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)