Documenti fondamentali
577839
Sigma-Aldrich
1-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1-Napthylamine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D7H2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
301 °C (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
RUFPHBVGCFYCNW-GSNKEKJESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)