Documenti
577731
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(I)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup