Documenti fondamentali
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-quinolinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)