Key Documents
576093
Sigma-Aldrich
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formula condensata:
CHOC6H4BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3