Documenti fondamentali
576034
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
228-232 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nnc(s1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C8H6BrN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
KNFZBJVESBZZMI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)