Documenti fondamentali
575720
Sigma-Aldrich
Strontium selenide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium monosulfide
About This Item
Formula condensata:
SrSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I Marie et al.
Autoimmunity reviews, 16(3), 223-230 (2017-02-01)
This case control study assessed: 1) the relationship of systemic sclerosis (SSc) related to exposure to heavy metals; and 2) the risk of SSc related to occupational exposure in male and female patients. From 2005 to 2008, 100 patients with