Documenti fondamentali
575666
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)