Documenti fondamentali
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-iodopropane
95%
Sinonimo/i:
3-(4-Methoxyphenoxy)propyl iodide
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4O(CH2)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5758 (lit.)
Punto di fusione
21-24 °C (lit.)
Densità
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)