Documenti
575070
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Lu2O12S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Stringa SMILE
[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
GJENVQFRSQOLAE-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3