Documenti fondamentali
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H16ClN4O2Re
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhenium
Stringa SMILE
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)