Documenti fondamentali
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)