Documenti fondamentali
573450
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
227 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(CC(O)=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
RLYAXKJHJUXZOT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)