Documenti fondamentali
572756
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlorotellurate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2TeCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)