Key Documents
572721
Sigma-Aldrich
2-(2-Benzimidazolylamino)-1-ethanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
184-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)