Documenti fondamentali
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
239-242 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)