Documenti fondamentali
571881
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5370 (lit.)
P. ebollizione
267-271 °C (lit.)
Densità
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
UFGOQTFPJKUOBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)