Documenti fondamentali
571792
3,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
Densità
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CN=C=O)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
DHMDAJLTEKDQBA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)