Documenti fondamentali
571539
Sigma-Aldrich
[9,9-Bis(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]bisboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-diyl boronic acid, 9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-Di(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-bisboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H44B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
>250 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)