Documenti fondamentali
571512
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °F (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)