Documenti fondamentali
571083
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
145 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-9H2
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeremy D Hill et al.
British journal of pharmacology, 175(16), 3407-3421 (2018-06-12)
The cannabinoid system exerts functional regulation of neural stem cell (NSC) proliferation and adult neurogenesis, yet not all effects of cannabinoid-like compounds seen can be attributed to the cannabinoid 1 (CB1 ) or CB2 receptor. The recently de-orphaned GPR55 has