Documenti fondamentali
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl carboxyanhydride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)