Documenti
570818
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(F)cccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
XVXJKZMOSQDWMQ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup