Documenti fondamentali
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rink amide
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetamido methyl on JandaJel, Knorr linker on JandaJel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
0.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Note legali
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)