Documenti fondamentali
569402
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H(OCH3)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)