Documenti fondamentali
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Formula condensata:
HC6Br2ClFNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)