Key Documents
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H3(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.5370 (lit.)
P. eboll.
255-256 °C (lit.)
Densità
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)